Imprimer
5-Formylthiophene-2-carbonitrile ≥96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480690-1G OR480690-5G
APOSOR480690-1GEA 0 EUR
APOSOR480690-1G APOSOR480690-5G
5-Formylthiophene-2-carbonitrile ≥96%
5-Formylthiophene-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037804
Numéro CAS: 21512-16-3