Imprimer
Acide (2-bromo-4-méthoxyphényl)acétique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid, 2-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid
OR480685-25G OR480685-5G
APOSOR480685-25GEA 232 EUR
APOSOR480685-25G APOSOR480685-5G
Acide (2-bromo-4-méthoxyphényl)acétique 97%
Acide (2-bromo-4-méthoxyphényl)acétique
Formule: C₉H₉BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664700
Numéro CAS: 66916-99-2