Imprimer
Boc-Dap(Cbz)-OH 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480680-25G OR480680-5G
APOSOR480680-25GEA 0 EUR
APOSOR480680-25G APOSOR480680-5G
Boc-Dap(Cbz)-OH 97%
Boc-Dap(Cbz)-OH
Formule: C₁₆H₂₂N₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275856
Numéro CAS: 65710-57-8