Imprimer
95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480659-25G OR480659-5G
APOSOR480659-25GEA 372 EUR
APOSOR480659-25G APOSOR480659-5G
95%
2,2,6,6-Tétrachlorocyclohexanone
Formule: C₆H₆Cl₄O
Poids moléculaire: 235.92 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019451
Numéro CAS: 3776-30-5