Imprimer
(1S,2R)-cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480654-1G OR480654-5G
APOSOR480654-1GEA 71.6 EUR
APOSOR480654-1G APOSOR480654-5G
(1S,2R)-cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 98%
(1S,2R)-cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Formule: C₆H₁₄ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11618003
Numéro CAS: 200352-28-9