Imprimer
2-Amino-5-methoxybenzonitrile 94%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480639-1G OR480639-5G
APOSOR480639-1GEA 30.1 EUR
APOSOR480639-1G APOSOR480639-5G
2-Amino-5-methoxybenzonitrile 94%
2-Amino-5-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05149280
Numéro CAS: 23842-82-2