Imprimer
3-Chloro-4-méthylanisole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Chloro-4-methoxy-1-methylbenzene, 3-Chloro-4-methylanisole, 2-Chloro-4-methoxytoluene
OR480614-100G OR480614-25G
APOSOR480614-100GEA 223 EUR
APOSOR480614-100G APOSOR480614-25G
3-Chloro-4-méthylanisole 97%
3-Chloro-4-méthylanisole
Formule: C₈H₉ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087376
Numéro CAS: 54788-38-4