Imprimer
(Nitromethyl)benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR480613-1G OR480613-25G OR480613-5G
APOSOR480613-1GEA 53.8 EUR
APOSOR480613-1G APOSOR480613-25G APOSOR480613-5G
(Nitromethyl)benzene 95%
(Nitromethyl)benzene
Formule: C₇H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053440
Numéro CAS: 622-42-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III