4-Methyl-1H-pyrazole 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Fomepizole
Formule:
C₄H₆N₂ Point d'ébullition: 99…100 °C/6mmHg Densité: 0,99 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005245 Numéro CAS: 7554-65-6 UN: 1760 ADR: 8,III |