Imprimer
1-Naphtylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Aminonaphthalene
OR480601-250G OR480601-25G OR480601-100G
APOSOR480601-250GEA 144 EUR
APOSOR480601-250G APOSOR480601-25G APOSOR480601-100G
1-Naphtylamine 98%
1-Naphtylamine
Formule: C₁₀H₉N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004016
Numéro CAS: 134-32-7