(S)-(-)-Propylène-1,2 oxyde 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(S)-(-)-Méthyloxiranne, (S)-(-)-Propylène oxyde, (S)-(-)-Epoxy-1,2 propane
Formule:
C₃H₆O Poids moléculaire: 58.08 g/mol Point d'ébullition: 35 Point de fusion: -112 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064312 Numéro CAS: 16088-62-3 |