Imprimer
(R)-(+)-Oxyde de styrène 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR480595-100G OR480595-25G
APOSOR480595-100GEA 720 EUR
APOSOR480595-100G APOSOR480595-25G
(R)-(+)-Oxyde de styrène 95%
(R)-(+)-Oxyde de styrène
Formule: C₈H₈O
Point d'ébullition: 192…195 °C/760mmHg
Point de fusion: –37 °C
Densité: 1,053 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066210
Numéro CAS: 20780-53-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III