Imprimer
1-Oxyde de pyridine-2-ol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Pyridinol-1-oxide
OR480588-100G OR480588-25G OR480588-5G OR480588-1KG
APOSOR480588-100GEA 49.3 EUR
APOSOR480588-100G APOSOR480588-25G APOSOR480588-5G APOSOR480588-1KG
1-Oxyde de pyridine-2-ol 98%
1-Oxyde de pyridine-2-ol
Formule: C₅H₅NO₂
Point de fusion: 147…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006195
Numéro CAS: 13161-30-3