Imprimer
Benzyl-2-bromoethyl ether 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480582-100G OR480582-25G
APOSOR480582-100GEA 84.1 EUR
APOSOR480582-100G APOSOR480582-25G
Benzyl-2-bromoethyl ether 97%
Benzyl-2-bromoethyl ether
Formule: C₉H₁₁BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321307
Numéro CAS: 1462-37-9