4-Methoxybenzenesulphonamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₉NO₃S Poids moléculaire: 187.22 g/mol Point de fusion: 111…115 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00025392 Numéro CAS: 1129-26-6 |