Imprimer
(R)-Methyl-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480575-100G OR480575-500G
APOSOR480575-100GEA 0 EUR
APOSOR480575-100G APOSOR480575-500G
(R)-Methyl-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride 98%
(R)-Methyl-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038992
Numéro CAS: 14907-27-8