Imprimer
Éthyl(1-naphtyl)amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480574-1G OR480574-5G
APOSOR480574-1GEA 102 EUR
APOSOR480574-1G APOSOR480574-5G
Éthyl(1-naphtyl)amine
Éthyl(1-naphtyl)amine
Formule: C₁₂H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003880
Numéro CAS: 118-44-5