Imprimer
N-Phenylglycine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Anilinoacetic acid, 2-(Phenylamino)acetic acid
OR480573-100G OR480573-25G OR480573-250G OR480573-500G
APOSOR480573-100GEA 81.2 EUR
APOSOR480573-100G APOSOR480573-25G APOSOR480573-250G APOSOR480573-500G
N-Phenylglycine 97%
N-Phenylglycine
Formule: C₈H₉NO₂
Point de fusion: 121…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014009
Numéro CAS: 103-01-5