(S)-2-Boc-aminomethylpyrrolidine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(S)-tert-butyl pyrrolidin-2-ylmethylcarbamate, (S)-tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate
Formule:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Poids moléculaire: 200.2780 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06796572 Numéro CAS: 141774-70-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...