Imprimer
2,5-Dichlorobenzothiazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480498-1G OR480498-5G
APOSOR480498-1GEA 0 EUR
APOSOR480498-1G APOSOR480498-5G
2,5-Dichlorobenzothiazole 97%
2,5-Dichlorobenzothiazole
Formule: C₇H₃Cl₂NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044024
Numéro CAS: 2941-48-2