Imprimer
2-Chlorobenzothiazole-6-carbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480496-1G OR480496-250MG
APOSOR480496-1GEA 157 EUR
APOSOR480496-1G APOSOR480496-250MG
2-Chlorobenzothiazole-6-carbonitrile 95%
2-Chlorobenzothiazole-6-carbonitrile
Formule: C₈H₃ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743933
Numéro CAS: 80945-83-1