Imprimer
2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-DL-3-tBu-Ala-OH, H-β-tBu-DL-Ala-OH
OR480463-1G OR480463-5G
APOSOR480463-1GEA 157 EUR
APOSOR480463-1G APOSOR480463-5G
2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid 98%
2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid
Formule: C₇H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066078
Numéro CAS: 106247-35-2