Imprimer
L-Methionine sulphoximine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2S)-2-Amino-4-(S-methylsulphonimidoyl)butanoic acid, H-Met(sulphoximine)-OH
OR480433-1G OR480433-5G
APOSOR480433-1GEA 328 EUR
APOSOR480433-1G APOSOR480433-5G
L-Methionine sulphoximine 98%
L-Methionine sulphoximine
Formule: C₅H₁₂N₂O₃S
Poids moléculaire: 180.222 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002621
Numéro CAS: 15985-39-4