Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₄H₁₁ClO Point de fusion: 103…107 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016342 Numéro CAS: 1889-71-0 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |