Imprimer
L-m-Tyrosine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480304-1G OR480304-5G
APOSOR480304-1GEA 108 EUR
APOSOR480304-1G APOSOR480304-5G
L-m-Tyrosine 95%
L-m-Tyrosine
Formule: C₉H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063059
Numéro CAS: 587-33-7