Imprimer
Isoquinoline-4-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR48030-100MG OR48030-250MG
APOSOR48030-100MGEA 14.7 EUR
APOSOR48030-100MG APOSOR48030-250MG
Isoquinoline-4-carbonitrile
Isoquinoline-4-carbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂
Point de fusion: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00957039
Numéro CAS: 34846-65-6