1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₈N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18425635 Numéro CAS: 1352394-18-3 |