Imprimer
(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)acetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480274-1G OR480274-250MG OR480274-500MG
APOSOR480274-1GEA 582 EUR
APOSOR480274-1G APOSOR480274-250MG APOSOR480274-500MG
(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)acetic acid 95%
(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)acetic acid
Formule: C₆H₈N₂O₂
Poids moléculaire: 140.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12028051
Numéro CAS: 1177318-00-1