Imprimer
(3-Chloropyridin-4-yl)methanol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR480260-1G OR480260-250MG OR480260-5G
APOSOR480260-1GEA 98.6 EUR
APOSOR480260-1G APOSOR480260-250MG APOSOR480260-5G
(3-Chloropyridin-4-yl)methanol 98%
(3-Chloropyridin-4-yl)methanol
Formule: C₆H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09910243
Numéro CAS: 79698-53-6