4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₅BrN₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09880126 Numéro CAS: 1000340-35-1 |