Imprimer
(2-Bromo-3-pyridinyl)methanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Bromo-3-pyridinemethanol, (2-Bromopyridin-3-yl)methanol, 2-Bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine
OR480253-10G OR480253-1G OR480253-5G
APOSOR480253-10GEA 651 EUR
APOSOR480253-10G APOSOR480253-1G APOSOR480253-5G
(2-Bromo-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Bromo-3-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆BrNO
Poids moléculaire: 188.02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276300
Numéro CAS: 131747-54-1