Imprimer
(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
OR480252-10G OR480252-1G OR480252-5G
APOSOR480252-10GEA 1050 EUR
APOSOR480252-10G APOSOR480252-1G APOSOR480252-5G
(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formule: C₉H₈ClNO
Point de fusion: 41…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445710
Numéro CAS: 170737-93-6