Imprimer
5-Propyl-1H-pyrazol-3-ylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480246-10G OR480246-1G OR480246-5G
APOSOR480246-10GEA 628 EUR
APOSOR480246-10G APOSOR480246-1G APOSOR480246-5G
5-Propyl-1H-pyrazol-3-ylamine 97%
5-Propyl-1H-pyrazol-3-ylamine
Formule: C₆H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061095
Numéro CAS: 126748-58-1