Imprimer
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Aminomethylindole, (1H-Indol-4-yl)methanamine, 4-(Aminomethyl)indole
OR480231-25G OR480231-5G
APOSOR480231-25GEA 1050 EUR
APOSOR480231-25G APOSOR480231-5G
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine
Formule: C₉H₁₀N₂
Poids moléculaire: 146.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973297
Numéro CAS: 3468-18-6