Imprimer
(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2,5-Dichloropyridin-4-yl)methanol
OR480230-1G OR480230-500MG OR480230-5G
APOSOR480230-1GEA 340 EUR
APOSOR480230-1G APOSOR480230-500MG APOSOR480230-5G
(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol 97%
(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₅Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04125666
Numéro CAS: 866039-42-1