2-Amino-2-(2-bromophenyl)acetic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-DL-2-Phg(2-Br)-Oh
Formule:
C₈H₈BrNO₂ Poids moléculaire: 230.0586 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02662413 Numéro CAS: 254762-66-8 |