Imprimer
2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tetrahydro-2,2-dimethyl-4H-pyran-4-one, 2,2-Dimethyltetrahydropyran-4-one
OR480217-10G OR480217-1G OR480217-5G
APOSOR480217-10GEA 185 EUR
APOSOR480217-10G APOSOR480217-1G APOSOR480217-5G
2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one 95%
2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one
Formule: C₇H₁₂O₂
Point d'ébullition: 60…64 °C/8mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01549337
Numéro CAS: 1194-16-7