Imprimer
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR480215-25G OR480215-5G
APOSOR480215-25GEA 296 EUR
APOSOR480215-25G APOSOR480215-5G
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318728
Numéro CAS: 183673-71-4