2-Amino-4-chloro-6-methylpyridine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-Amino-4-chloro-6-picoline, 4-Chloro-6-methylpyridin-2-amine
Formule:
C₆H₇ClN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00800671 Numéro CAS: 36340-61-1 |