Imprimer
1-Methylimidazolidin-2-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Methyl-2-imidazolidinone
OR480211-1G OR480211-2G OR480211-5G
APOSOR480211-1GEA 141 EUR
APOSOR480211-1G APOSOR480211-2G APOSOR480211-5G
1-Methylimidazolidin-2-one 95%
1-Methylimidazolidin-2-one
Formule: C₄H₈N₂O
Poids moléculaire: 100.121 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800601
Numéro CAS: 694-32-6