Imprimer
Isoquinoline-1,3(2H,4H)-dione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480209-1G OR480209-500MG OR480209-5G
APOSOR480209-1GEA 326 EUR
APOSOR480209-1G APOSOR480209-500MG APOSOR480209-5G
Isoquinoline-1,3(2H,4H)-dione 95%
Isoquinoline-1,3(2H,4H)-dione
Formule: C₉H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234966
Numéro CAS: 4456-77-3