Imprimer
2,4-Dimethylbenzenesulphonamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480207-10G OR480207-25G OR480207-5G
APOSOR480207-10GEA 628 EUR
APOSOR480207-10G APOSOR480207-25G APOSOR480207-5G
2,4-Dimethylbenzenesulphonamide 97%
2,4-Dimethylbenzenesulphonamide
Formule: C₈H₁₁NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00460793
Numéro CAS: 7467-12-1