Imprimer
3,3-Dimethylpiperidine hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR480206-10G OR480206-1G OR480206-5G
APOSOR480206-10GEA 1050 EUR
APOSOR480206-10G APOSOR480206-1G APOSOR480206-5G
3,3-Dimethylpiperidine hydrochloride 98%
3,3-Dimethylpiperidine hydrochloride
Formule: C₇H₁₆NCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00465824
Numéro CAS: 27832-58-2
UN: 1759
ADR: 8,III