Imprimer
1H-Indazole-7-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR48020-1G OR48020-250MG
APOSOR48020-1GEA 325 EUR
APOSOR48020-1G APOSOR48020-250MG
1H-Indazole-7-carbonitrile
1H-Indazole-7-carbonitrile
Formule: C₈H₅N₃
Point de fusion: 160 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10696804
Numéro CAS: 256228-64-5