Imprimer
1H-Indazole-4-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR48010-1G OR48010-500MG
APOSOR48010-1GEA 343 EUR
APOSOR48010-1G APOSOR48010-500MG
1H-Indazole-4-carbonitrile
1H-Indazole-4-carbonitrile
Formule: C₈H₅N₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09261250
Numéro CAS: 861340-10-5