Imprimer
Acide (4-(bromométhyl)phényl)métaborique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-4-(bromométhyl)phénylborane
OR4799-1G OR4799-5G OR4799-25G
APOSOR4799-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4799-1G APOSOR4799-5G APOSOR4799-25G
Acide (4-(bromométhyl)phényl)métaborique
Acide (4-(bromométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₇H₈BBrO₂
Poids moléculaire: 214.85
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318113
Numéro CAS: 68162-47-0