Imprimer
Trichloroacétonitrile 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR4786-1KG OR4786-250G OR4786-5KG
APOSOR4786-1KGEA 174 EUR
APOSOR4786-1KG APOSOR4786-250G APOSOR4786-5KG
Trichloroacétonitrile 99%
Trichloroacétonitrile
Formule: C₂Cl₃N
Point d'ébullition: 83…84 °C
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001842
Numéro CAS: 545-06-2
EINECS: 208-885-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III