Imprimer
2,5-Dichloro-4-aminophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Amino-2,5-dichlorophenol
OR47853-1G OR47853-5G
APOSOR47853-1GEA 139 EUR
APOSOR47853-1G APOSOR47853-5G
2,5-Dichloro-4-aminophenol
2,5-Dichloro-4-aminophenol
Formule: C₆H₅Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743861
Numéro CAS: 50392-39-7