Imprimer
ω-Bromo-2,5-dichloroacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR47840-1G OR47840-25G OR47840-5G
APOSOR47840-1GEA 72.5 EUR
APOSOR47840-1G APOSOR47840-25G APOSOR47840-5G
ω-Bromo-2,5-dichloroacetophenone
ω-Bromo-2,5-dichloroacetophenone
Formule: C₈H₅BrCl₂O
Point de fusion: 33…35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425179
Numéro CAS: 4571-25-9
UN: 1759
ADR: 8,III