2,4,6-Collidine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₁₁N Poids moléculaire: 121.18 g/mol Point d'ébullition: 171…172 °C Point de fusion: –43 °C Densité: 0.917 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 55 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00006338 Numéro CAS: 108-75-8 EINECS: 203-613-3 UN: 1992 ADR: 3+6.1 III Indice Merck: 13,09789 |